Merck
857815
Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
97%
Synonim(y):
m-Cl-CCP, CCCP, Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, Mesoxalonitrile (3-chlorophenyl)hydrazone, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHN=C(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.62
Beilstein:
1842102
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)