Przejdź do
378445
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 50 cSt 
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.423
viscosity
50 cSt
density
0.982 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
InChI key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
378461378488432997
description
viscosity 50 cSt 
description
viscosity 500 cSt 
description
viscosity 125 cSt 
description
viscosity 18,000-22,000 cSt 
refractive index
n20/D 1.423
refractive index
n20/D 1.4291
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.404
viscosity
50 cSt
viscosity
500 cSt
viscosity
125 cSt
viscosity
18,000-22,000 cSt
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
0.982 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/mL at 25 °C
density
1.066 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>214.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)