Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Silicone oil AS 100, viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C)
refractive index
n20/D 1.422
Quality Segment
viscosity
~100 mPa.s, neat(25 °C)
density
0.995 g/cm3
General description
Silicone oil AS 100 is a viscous functional silicone fluid comprised of polydimethylsiloxane with a low proportion of phenyl groups.
Application
Features and Benefits
Especially good thermostability (−60-+200°C)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | description viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | description viscosity ~150 mPa.s, neat(25 °C) | description viscosity ~1000 mPa.s, neat(25 °C) |
| viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | viscosity ~100 mPa.s, neat(25 °C) | viscosity ~150 mPa.s, neat(25 °C) | viscosity ~1000 mPa.s, neat(25 °C) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.422 | refractive index n20/D 1.502 | refractive index n20/D 1.51 | refractive index n20/D 1.512 |
| density 0.995 g/cm3 | density 1.060-1.070 g/mL at 20 °C | density - | density 1.09 g/mL at 20 °C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
518.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
270 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?