Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
refractive index
n
viscosity
20 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 20 cSt (25 °C) | description viscosity 100 cSt (25 °C) | description viscosity 10,000 cSt (25 °C) | description viscosity 350 cSt (25 °C) |
| viscosity 20 cSt(25 °C) | viscosity 100 cSt(25 °C) | viscosity 10,000 cSt(25 °C) | viscosity 350 cSt(25 °C) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| density 0.95 g/mL at 25 °C | density 0.96 g/mL at 25 °C | density 0.971 g/mL at 25 °C | density 0.968 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?