Merck
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.49
Beilstein:
4771583
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)