Merck
73031
Boc-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Boc-Nβ-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4771385
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-22(29)25-19(20(26)27)12-24-21(28)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)