Merck
808822
Sigma-Aldrich
Tungsten diselenide
Crystal, 99.995%
Synonim(y):
Selenek wolframu, Selenek wolframu (IV)
Wybierz wielkość
1 EA
5670,00 zł
5670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
WSe2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
Electrical properties: Semiconductor, p-type
Próba
99.995%
Formularz
crystals
dł. × szer. × wys.
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
Pierwotna wielkość krystalitów
~10 mm (hexagonal)
ciąg SMILES
[Se]=[W]=[Se]
InChI
1S/2Se.W
Klucz InChI
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dwuwymiarowe warstwowe nanomateriały nieorganiczne przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę ze względu na ich właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp. Dichalkogenki metali przejściowych stanowią ważną klasę nieorganicznych materiałów 2D o wyżej wymienionych zastosowaniach.[1][2][3]
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywać w atmosferze azotu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sonia Biccai et al.
ACS nano, 13(6), 6845-6855 (2019-06-15)
Nanocomposite strain sensors, particularly those consisting of polymer-graphene composites, are increasingly common and are of great interest in the area of wearable sensors. In such sensors, application of strain yields an increase in resistance due to the effect of deformation
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
The super materials that could trump graphene.
Elizabeth Gibney
Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)
Sheneve Z Butler et al.
ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials
Produkty
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.