Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
Nazwa produktu
Tungsten(IV) sulfide, nanopowder, 90 nm avg. part. size (SEM), 99% trace metals basis
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
composition
WS₂
reaction suitability
core: tungsten
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
avg. part. size
90 nm (SEM)
density
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
greener alternative category
SMILES string
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
InChI key
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nanopowder, 90 nm avg. part. size (SEM), 99% trace metals basis | description - | description avg. no. of layers, < 3 | description granular, <10 mm particle size, 98% |
| form nanopowder | form liquid | form liquid | form granular |
| avg. part. size 90 nm (SEM) | avg. part. size - | avg. part. size - | avg. part. size - |
| density 7.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 2.02 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| composition WS₂ | composition - | composition - | composition - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category | greener alternative category - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tungsten(IV) sulfide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?