Merck
808660
Sigma-Aldrich
Molybdenum diselenide
Crystal, 99.995%
Synonim(y):
Selenek molibdenu, Selenek molibdenu (IV)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoSe2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.995%
Formularz
crystals
dł. × szer. × wys.
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
ciąg SMILES
[Se]=[Mo]=[Se]
InChI
1S/Mo.2Se
Klucz InChI
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dwuwymiarowe warstwowe nanomateriały nieorganiczne przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę ze względu na ich zależne od grubości właściwości fizyczne i chemiczne. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp. Dichalkogenki metali przejściowych stanowią ważną klasę nieorganicznych materiałów 2D o wyżej wymienionych zastosowaniach.[1][2][3]
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywać w atmosferze azotu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
Sheneve Z Butler et al.
ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials
The super materials that could trump graphene.
Elizabeth Gibney
Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)
Produkty
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.