Merck
80613
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Pinocarveol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1S,3R,5S)-2(10)-Pinen-3-ol, (1S,3R,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
5730571
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −72±3°, neat
kolor
opaque white
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500
gęstość
0.979 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C(=C)[C@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
Klucz InChI
LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N
Opis ogólny
(-)-trans-Pinocarveol is an allyl alcohol. It is formed during the allylic oxidation of β-pinene using hydrogen peroxide-selenium dioxide or from the isomerization of α-pinene oxide over zirconium oxide.
Inne uwagi
Volatile component of essential oils occurring in many plants. Starting material for highly pure (-)-nopinone
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allylic Oxidation with Hydrogen Peroxide-Selenium Dioxide: trans-Pinocarveol.
Coxon JM, et al.
Organic Syntheses, 25-25 (1977)
Isomerization of a-pinene oxide over solid acids and bases.
Arata K and Tanabe K.
Chemistry Letters (Jpn), 8(8), 1017-1018 (1979)
P. Lavalee et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1362-1362 (1986)