Merck
805181
Sigma-Aldrich
Zielone fluorescencyjne mikrosfery PLGA
2 μm average diameter
Synonim(y):
9110 Fluorescencyjny PLGA
Wybierz wielkość
50 MG
2510,00 zł
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2510,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Excitation/emission: 460/500 nm
Poziom jakości
Formularz
powder
średnia średnica
2 μm
gęstość
1.3 g/cm3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
9110 jest wykonany z poli(D,L-laktydu-co-glikolidu) o stosunku L/G 50/50 i Mw 30 000.
Aby odtworzyć:
  • Wyjąć produkt z zamrażarki
  • Poczekać, aż temperatura wzrośnie do temperatury otoczenia
  • Dodać wodę DI lub bufor do pojemnika
  • Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że mikrosfery są dobrze zawieszone.
Zastosowanie
Fluorescencyjne cząsteczki PLGA do obrazowania i śledzenia komórek w procesie odkrywania leków. Cząsteczki mogą być wykorzystywane do testów fluorescencyjnych i dostarczania leków
Informacje prawne
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.