Kluczowe dokumenty
805165
Zielone fluorescencyjne mikrosfery PLGA
50 μm average diameter
Synonim(y):
9110 Fluorescencyjny PLGA
Wybierz wielkość
2610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2610,00 zł
Polecane produkty
opis
Excitation/emission: 460/500 nm
Poziom jakości
Formularz
powder
średnia średnica
50 μm
gęstość
1.3 g/cm3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby ponownie utworzyć:
- wyjąć produkt z zamrażarki
- poczekać, aż temperatura wzrośnie do temperatury otoczenia
- dodać wodę DI lub bufor do pojemnika
- Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że mikrosfery są dobrze zawieszone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.