Merck
805130
Sigma-Aldrich
PLGA microspheres
2 μm average diameter
Synonim(y):
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
Wybierz wielkość
50 MG
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
średnia średnica
2 μm
mp
~50 °C
gęstość
1.3 g/cm3
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer.
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature.
  • Add DI water or buffer to the container.
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Zastosowanie
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
Informacje prawne
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.