Merck
803669
Sigma-Aldrich
SIAB (N-succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N2O5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
402.15
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
grupa funkcyjna
NHS ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(C2=CC=C(NC(CI)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C13H11IN2O5/c14-7-10(17)15-9-3-1-8(2-4-9)13(20)21-16-11(18)5-6-12(16)19/h1-4H,5-7H2,(H,15,17)
Klucz InChI
BQWBEDSJTMWJAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SIAB jest reaktywnym aminowo i sulfhydrylowo heterobifunkcyjnym środkiem sieciującym, a Sulfo-SIAB jest jego rozpuszczalnym w wodzie analogiem. Te środki sieciujące zawierają reaktywny aminowo ester N-hydroksysuccimidu (NHS) i reaktywną sulfhydrylowo grupę jodoacetylową i są często stosowane do przygotowywania koniugatów enzymatycznych lub immunotoksyn. Rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie formy estrów NHS mają zasadniczo identyczną reaktywność. Sulfo-SIAB jest dostarczany jako sól sodowa i jest rozpuszczalny w wodzie do ~10mM. SIAB należy najpierw rozpuścić w rozpuszczalniku organicznym, takim jak DMSO lub DMF, a następnie dodać do wodnej mieszaniny reakcyjnej. SIAB jest lipofilowy, przepuszczalny dla błon i nie posiada naładowanej grupy.
Cechy i korzyści
  • Grupy reaktywne: ester NHS i jodoacetyl
  • Reaktywne w kierunku: grupy aminowe i sulfhydrylowe
  • Nierozkładalny
  • Nierozpuszczalny w wodzie (rozpuścić najpierw w DMF lub DMSO); porównać do Sulfo-SIAB
  • Używany do przygotowania stabilnych koniugatów enzym-IgG
  • Tworzy koniugaty z liposomami
Przestroga
Ten produkt jest wrażliwy na wilgoć. Fiolka jest zapakowana w zamykaną torebkę ze środkiem osuszającym, aby zmniejszyć narażenie na wilgoć. Po przechowywaniu w niskiej temperaturze, przed otwarciem fiolkę należy wyrównać do temperatury pokojowej, aby zmniejszyć kondensację wewnątrz fiolki. Przygotowywać świeże roztwory. Nie zaleca się przechowywania roztworów podstawowych. Po użyciu umieścić fiolkę z powrotem w zamykanej torebce. Zamknąć torebkę i przechowywać produkt w zalecanej temperaturze.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)