Merck
741949
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
5 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in citrate buffer
Synonim(y):
Au NP, Gold Colloid
Wybierz wielkość
25 ML
675,00 zł
100 ML
2270,00 zł
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
675,00 zł
100 ML
2270,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
nanoparticles
suspension
zawiera
stabilizer (Proprietary Surfactant)
stężenie
~5.5E+13 particles/mL
OD
1
średnica
5 nm
λmaks.
510-521 nm
PDI
<0.2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Gold nanoparticles (AuNPs) are colloidal nanoparticles with multiple surface functionalities that can be used in the development of new biomaterials. AuNP has a spherical structure with a large surface to volume ratio and excellent biocompatibility. It is majorly used in a variety of biomedical applications ranging from diagnostics to drug delivery.[1][2]
Zastosowanie
Ideal for adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications. Note: This product is not ideal for protein adsorption. For gold nanoparticles suitable for adsorption of proteins and other ligands for conjugate development, please see our gold nanoparticles stabilized in PBS.
This material is highly monodisperse (<12% variability in size and shape), and provides significantly improved surface reactivity. Applications include Surface Enhanced Raman Lables, Sensing/Detection, Biological Targeting, Plasmonics and Electronics.
Informacje prawne
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gold nanoparticles: synthesis and applications in drug delivery
Khan AK, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13(7), 1169-1177 (2014)
Gold nanoparticles: preparation, properties, and applications in bionanotechnology
Yeh Y, et al.
Nanoscale, 4(6), 1871-1880 (2012)
Produkty
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Nanocząstki złota (Au) mają przestrajalne właściwości optyczne i elektroniczne i są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w fotowoltaice, czujnikach, dostarczaniu leków i katalizie.
Zobacz wszystko
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What is the molar concentration of gold nanoparticles?
    1 answer
    1. These Gold Nanoparticles are prepared at a concentration of 9.08 × 10⁻⁸ M or 90.8 nM. Please refer to the image below for additional parameter:
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is extinction coefficient of this gold nano particle?
    1 answer
    1. The Molar Extinction Coefficient for this product is reported to be 1.10E+07 (M-1cm-1).
      Helpful?
  5. Do I need to wash my gold nanoparticles?
    1 answer
    1. For most applications, our gold nanoparticles can be used without any additional washing steps. If you have a sensitive application that requires additional washing the best way to do so is by either centrifugation or filtration.
      Helpful?
  6. What is the shape of the gold nanoparticles?
    1 answer
    1. The majority (>95%) of the gold nanoparticles are spherical.
      Helpful?
  7. My gold nanoparticles settle out of solution upon storage. Is this normal?
    1 answer
    1. Settling of gold nanoparticles on the bottom of the storage flask is completely normal and is especially common for larger sized particles, which settles at greater speed. Settling does not affect the performance of the particles. Prior to use, simply swirl the solution to properly disperse your gold nanoparticles and obtain a homogenous solution.
      Helpful?
  8. How do you attach gold nanoparticles to oligos?
    1 answer
    1. To attach gold nanoparticles to oligos please view the information in the attached reference - Bioconjug Chem. 2011 Apr 20;22(4):794-807. Epub 2011 Mar 28.
      Helpful?
  9. How do you attach gold nanoparticles to glass?
    1 answer
    1. To view the procedure on how to attach gold nanoparticles to glass please view information in the reference - Journal of Atomic, Molecular, and Optical PhysicsVolume 2012 (2012). Article ID 683830, 6 pagesdoi:10.1155/2012/683830
      Helpful?
  10. How do you attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates?
    1 answer
    1. To view information on how to attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates, please view the information in the reference - Rosenthal, S. J. and Wright, D. W. (Eds.). (2005), p. 91-92. NanoBiotechnology Protocols. New Jersey. Humana Press.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  