Kluczowe dokumenty
803499
PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Synonim(y):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
Wybierz wielkość
2140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2140,00 zł
Polecane produkty
Formularz
oil
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
559.65
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
grupa funkcyjna
NHS ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCSSC1=CC=CC=N1)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
Klucz InChI
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Grupy reaktywne: Ester NHS i pirydoditiol
- Skuteczna koniugacja z aminami - ester NHS zapewnia skuteczną koniugację z lizynami, N-końcami peptydów i innymi aminami pierwszorzędowymi.
- Odwracalna koniugacja sulfhydrylowa - grupa pirydylditiolu umożliwia wiązanie dwusiarczkowe ze zredukowanymi cysteinami i innymi grupami sulfhydrylowymi, zapewniając stabilne, ale rozszczepialne wiązanie.
- Grupy glikolu polietylenowego-PEG są elastyczne, nieimmunogenne, hydrofilowe i często zwiększają rozpuszczalność przyłączonych cząsteczek.
- Ramię dystansowe - łączy aminy pierwszorzędowe i cele sulfhydrylowe w odległościach do 25,7 angstremów; w porównaniu do PEG12-SPDP (54,1 angstremów)
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)