Merck
802646
Sigma-Aldrich
Aquivion® PW87S
coarse powder, PFSA eq. wt. 870 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
Synonim(y):
Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluoro(kwasu 3-oksa-4-pentenosulfonowego), kwas etanosulfonowy
About This Item
Wzór liniowy:
[CF2CF(OCF2CF2SO3H)]m[CF2CF2]n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
coarse powder
zawiera
CF3 polymer chain ends as stabilizer
Opis ogólny
Seria 8959 PFSA PW to gruboziarniste proszki na bazie kopolimeru tetrafluoroetylenu o krótkim łańcuchu bocznym (SSC) i eteru winylowego sulfonylofluorku (SFVE) CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2Fprodukowanego przemysłowo przez Solvay Specialty Polymers. Powstałe grupy funkcyjne perfluoropolimeru występują w postaci kwasu sulfonowego SO3H.
Zastosowanie
  • Proszek kwasowy8959 PW87S wykazuje zdolność wymiany jonowej kationów i może być stosowany jako taki w warunkach, w których konwencjonalne żywice wymienne wykazują niewystarczającą odporność chemiczną.
  • Biorąc pod uwagę superkwasową funkcjonalność żywicy, może być ona również stosowana bezpośrednio lub jako składnik struktur kompozytowych w dziedzinie katalizy heterogenicznej. Obejmuje to szeroki zakres syntezy organicznej i odpowiednich mechanizmów reakcji, jak już opisano w literaturze.
Informacje prawne
Produkt firmy Solvay Specialty Polymers USA LLC.
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.