Przejdź do
425540
Boron subphthalocyanine chloride
Dye content ~85 %
Synonim(y):
Boron(III) subphthalocyanine chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H12BClN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.66
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
806,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, ~85%
mp
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
OPV device performance
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 2.54 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.4 V
  • Fill Factor (FF): 0.55
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.56 %
, ITO/SubPc/F16CuPc/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.46 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.22 V
  • Fill Factor (FF): 0.21
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.02 %
, ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.9 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.21 V
  • Fill Factor (FF): 0.31
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.13 %
SMILES string
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
InChI key
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34832534545815678
description
Dye content ~85 %
description
1.0 M in heptane
description
1.0 M in p-xylene
description
puriss. p.a., ≥98% (T)
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Dye content, ~85%
composition
-
composition
-
composition
-
mp
>360 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
450 °C (lit.)
OPV device performance
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.9 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.21 V
  • Fill Factor (FF): 0.31
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.13 %
, ITO/SubPc/F16CuPc/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 0.46 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.22 V
  • Fill Factor (FF): 0.21
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.02 %
, ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 2.54 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.4 V
  • Fill Factor (FF): 0.55
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.56 %
OPV device performance
-
OPV device performance
-
OPV device performance
-
λmax
565 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)