Kluczowe dokumenty
797898
Sigma-Aldrich
Fluorescent silica nanobeads
90 nm, lyophilized
Synonim(y):
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Wybierz wielkość
5 MG
3230,00 zł
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
3230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Masa cząsteczkowa:
60.08
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
90 nm
fluorescencja
λex 590 nm
absorpcja UV
λ: 570 nm Amax
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
The use of labeling or staining agents has greatly assisted the study of complex biological interactions in biology and the fluorescent labeling of biomolecules has been demonstrated as an indispensable tool in many biological studies. By virtue of excellent fluorescence properties the silica nanobeads find application in biological labeling, bioimaging, biosensing etc.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Produkty
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
Questions
  1. Hello, I have ordered these beads but I found no information about their surface chemistry. Could you please let me know what are they coated with? Best regards, Anastassiya
    1 answer
    1. There is no coating on the beads. Because of that, the beads tend to form aggregates. It is recommended to vortex or sonicate a suspension of the nanobeads in order to break up the aggregates.