Przejdź do
L9902
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.56
MDL number:
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
mean particle size
0.1 μm
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
Application
Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as in voltammetric studies. Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to explain the partitioning behavior for certain species of bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L3030L3280L2778
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
fluorescence
λex ~553 nm; λem ~635 nm
fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
2.0 μm
mean particle size
0.5 μm
mean particle size
1.0 μm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)