Merck
796670
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile
Synonim(y):
2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, Tetramethylsuccinic acid dinitrile, Tetramethylsuccinodinitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
ciąg SMILES
N#CC(C)(C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
Klucz InChI
ZVQXQPNJHRNGID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile can be used as a reactant to synthesize:
  • 3,4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines by reacting with aryl lithium species in the presence of TMSCl.
  • Phenyl substituted metal-free fused tetraazachlorins by condensation reaction with substituted phthalonitrile derivatives in the presence of InCl3.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 Inhalation
Organy docelowe
Kidney,Liver, Nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
An efficient synthesis of metal-free tetraazachlorins via indium complexes
Makarova EA, et al.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 17(08n09), 785-790 (2013)
3, 4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines as Conformationally Restrained 1, 3-Diazabutadienes: Synthesis, Structural Properties and Protonation
Janich S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2077-2087 (2009)