Merck
D77001
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
99%
Synonim(y):
1,6-hexanedinitrile, ADN, 1,4-Dicyanobutane
Wybierz wielkość
100 ML
61,00 zł
1 L
291,00 zł
61,00 zł
Cena katalogowa122,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
61,00 zł
1 L
291,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NC(CH2)4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
1740005
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
99%
61,00 zł
Cena katalogowa122,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 40 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1022 °F
granice wybuchowości
4.99 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Klucz InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Adiponitrile is a key precursor for manufacturing nylon-6,6.[1] It can undergo catalytic hydrogenation to form hexamethylenediamine (HMD).[2] ADN shows promising potential as a solvent for electrolyte solutions used in high-voltage lithium batteries due to its high anodic and thermal stability.[3]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
163 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electrolyte formulations based on dinitrile solvents for high voltage Li-ion batteries.
Duncan H, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(6), A838-A848 (2013)
F R Johannsen et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 7(1), 33-40 (1986-07-01)
Acetonitrile (ACN), adiponitrile (ADN), and propionitrile (PN), were evaluated for embryotoxic and teratogenic potential in rats. Mated Sprague-Dawley rats were administered one of the three nitriles by gavage on gestation Days 6-19, inclusive. Daily dosage levels (mg/kg body wt) were:
Raghuraj Rao et al.
Analytica chimica acta, 599(1), 24-35 (2007-09-04)
Multivariate calibration problems often involve the identification of a meaningful subset of variables, from a vast number of variables for better prediction of output variables. A new graph theoretic method based on partial correlations (variable interaction network-VIN) is proposed. Many
Soo-Jin Yeom et al.
The Biochemical journal, 415(3), 401-407 (2008-04-17)
Nitrilase from Rhodococcus rhodochrous ATCC 33278 hydrolyses both aliphatic and aromatic nitriles. Replacing Tyr-142 in the wild-type enzyme with the aromatic amino acid phenylalanine did not alter specificity for either substrate. However, the mutants containing non-polar aliphatic amino acids (alanine
Inhalation toxicity of adiponitrile in rats.
L W Smith et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(2), 257-263 (1982-09-15)