Merck
181404
Sigma-Aldrich
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Synonim(y):
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
(C7H12O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
1.2 (37 °C, vs air)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
997 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~99,000 by GPC
skład
solids, 25-30 wt. %
stężenie
in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
temp. przejścia
Tg -49 °C
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Klucz InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Unit weight does not include weight of solvent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.0 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)