Merck
796050
Sigma-Aldrich
D-Alanine-1-13C, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(15NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
91.08
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i3+1,4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-JKHYPSIWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)