Merck
900207
D-Alanine-2-13C,15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H715NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N
assay
≥99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+2
SMILES string
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)