Merck
79422
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P4-t-Oct solution
1.00 M±0.05 M in hexane
Synonim(y):
1-tert-Octyl-4,4,4-tris(dimethylamino)-2,2-bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H71N13P4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
689.82
Beilstein:
6641377
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
stężenie
1.00 M±0.05 M in hexane
ciąg SMILES
CN(C)P(=NP(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H71N13P4/c1-25(2,3)24-26(4,5)27-40(28-41(31(6)7,32(8)9)33(10)11,29-42(34(12)13,35(14)15)36(16)17)30-43(37(18)19,38(20)21)39(22)23/h24H2,1-23H3
Klucz InChI
HGZNCRLCTDLORC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Extremely strong and hindered, neutral nitrogen base. It is about 1017 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 29.43]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Schwesinger et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 1212-1212 (1987)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)