Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H35N4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.43
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7129981
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474
bp
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
InChI key
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97.0% (NT) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 68 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp 347 °F/1013 hPa | bp 96 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp 119-122 °C/0.1 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.474 | refractive index - | refractive index n20/D 1.492 | refractive index n20/D 1.509 |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?