Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
347 °F/1013 hPa
functional group
amine
SMILES string
CN(C)P(N(C)C)(N(C)C)=NC(C)(C)C
InChI
1S/C10H27N4P/c1-10(2,3)11-15(12(4)5,13(6)7)14(8)9/h1-9H3
InChI key
YRNOSHBJMBLOSL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description 99 atom % D | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 99% (CP) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - |
| bp 347 °F/1013 hPa | bp 202 °C (lit.) | bp - |
| functional group amine | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
680-31-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?