Przejdź do
C4892
γ-Cyclodextrin
≥98%
Synonim(y):
gamma-Cyclodextrin, Cyclomaltooctaose, Cyclooctaamylose, Schardinger γ-Dextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H80O40
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1297.12
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-482-4
Beilstein/REAXYS Number:
78740
MDL number:
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
General description
γ-Cyclodextrin is a cyclic oligosaccharide containing eight glucose units linked by α-1,4-glycosidic bonds. It can form host-guest or inclusion complexes in aqueous solutions with various organic molecules. As a result, cyclodextrins are widely used in the food and pharmaceutical industries for the microencapsulation of sensitive fine chemicals.
Application
γ-Cyclodextrin can be used as:
  • A catalyst to synthesize substituted isoxazolidines via 1,3-dipolar cycloaddition of nitrones with styrenes and cinnamates.
  • An organic ligand to synthesize cyclodextrin-based metal-organic frameworks using biocompatible metal ions.
  • A reactant to synthesize O-perallylated cyclodextrins via perallylation with allyl halides in the presence of NaH.
Features and Benefits
  • Green and environment-friendly
  • No biological toxicity
  • Biodegradable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
779660C4930779431
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
98.3-102.0% cyclodextrin basis
assay
≥98%
assay
≥90.0% cyclodextrin basis (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystals
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Cyclodextrin
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)