Przejdź do
779229
(2-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin
Wacker Chemie AG
Synonim(y):
Cavasol® W8 HP, HGC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
Form:
powder
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
extent of labeling
0.5-0.7 molar substitution
impurities
≤0.1% propylene glycol (Ph Eur)
loss
≤10.0% loss on drying
pH
6-9 (2% in H2O)
mp
250 °C
SMILES string
O1[C@@H]2O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@H]([C@H](O[C@@H]4O[C@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H]([C@H](O[C@@H]6O[C@H]([C@H](O[C@@H]7O[C@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H]([C@H]1[C@H]([C@@H]8O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]7O)O)CO)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)CO)[C@H]([C@@H]4O)
InChI
1S/C51H88O38/c1-14(56)8-73-11-21-42-29(64)36(71)50(81-21)85-40-19(6-54)79-48(34(69)27(40)62)89-44-23(13-75-10-16(3)58)82-51(37(72)30(44)65)86-41-20(7-55)78-47(33(68)26(41)61)88-43-22(12-74-9-15(2)57)80-49(35(70)28(43)63)84-39-18(5-53)76-45(31(66)24(39)59)83-38-17(4-52)77-46(87-42)32(67)25(38)60/h14-72H,4-13H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m0/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
General description
(2-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin (HP-β-CD) is a hydrophilic compound that can be used as a complexing agent to increase the aqueous solubility and dissolution rate of the drug molecule.
Application
HP-β-CD can be utilized to improve the aqueous solubility and dissolution rate of zolpidem (ZP) upon complexation. ZP-HP-β-CD complexes showed improved ataxic activity.
It is also used to enhance the wound healing property of curcumin by increasing the water solubility.
For R&D use
Legal Information
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H125332607C0926
description
Wacker Chemie AG
description
solid
description
average Mw ~1,460
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
250 °C
mp
-
mp
267 °C (dec.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
impurities
≤0.1% propylene glycol (Ph Eur)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pH
6-9 (2% in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
loss
≤10.0% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)