Przejdź do
390690
(2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin
average Mw ~1,180
Synonim(y):
α‐HPCD, 2OHpαCD, 2‐hydroxypropyl‐α‐CD, HPαCD, HP-α-CD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +125°, c = 1 in H2O
mol wt
average Mw ~1,180
extent of labeling
0.6 molar substitution
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O1[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O[C@H]4O[C@@H]([C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@H]7O[C@@H]([C@@H]1[C@H]([C@@H]7O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]4O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]3O)O)C
InChI
1S/C54H96O36/c1-19(55)7-73-13-25-43-31(61)37(67)49(79-25)86-44-26(14-74-8-20(2)56)81-51(39(69)33(44)63)88-46-28(16-76-10-22(4)58)83-53(41(71)35(46)65)90-48-30(18-78-12-24(6)60)84-54(42(72)36(48)66)89-47-29(17-77-11-23(5)59)82-52(40(70)34(47)64)87-45-27(15
InChI key
PMPYGZCSMCXHTA-WABPNHHRSA-N
General description
(2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin is a hydroxyalkyl derivative of cyclodextrin, which is generally used as a substitute of α-cyclodextrin for potential application in food, cosmetics and pharmaceutical industries. It may be used as a parenteral drug carrier on account of its attractive characteristics such as: a greater extent of solubility in water, high dissolution capacity for weakly soluble analytes, and low toxicity.[1]
Application
  • (2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin can be used as a chiral selector to resolve tryptophan racemate by capillary electrophoresis.
  • It can be used to synthesize biodegradable polyrotaxanes for fabricating blood-contacting devices.
  • Co-polymer based on (2-hydroxypropyl)-α-cyclodextrin cross-linked with polyethylenimine can be used as a gene delivery vector.
  • It can also be used as stabilizer for antibacterial iodine formulations, as it forms a stable inclusion complex with iodine and improves aqueous solubility.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
390704389145332607
description
average Mw ~1,180
description
extent of labeling: 0.6 molar substitution
description
average Mw ~1,540
description
average Mw ~1,460
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
267 °C (dec.)
extent of labeling
0.6 molar substitution
extent of labeling
0.6 molar substitution
extent of labeling
1.0 molar substitution dextrin
extent of labeling
0.8 molar substitution
mol wt
average Mw ~1,180
mol wt
average Mw ~1,580
mol wt
average Mw ~1,540
mol wt
average Mw ~1,460
optical activity
[α]20/D +125°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +145°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]23/D +125°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)