Merck
778354
Sigma-Aldrich
Sodium SelenoSulfate Solution
Synonim(y):
Disodium selenosulfate, Selenosulfuric acid Disodium salt
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
skład
Sodium Selenosulfate, 8.2%
Sodium Sulfate, 12.8%
Water, 79%
Zastosowanie
Sodium Selenosulfide is commonly used as a selenium source for the formation of nanoparticles in solution including the formation of selenide quantum dots. In many reactions it can serve the same purpose as selenourea but is more stable and easier to handle.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Zhu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(31), 7344-7347 (2000)
Song L, et al.
Catalysis Communications, 12(11), 1051-1054 (2011)
Pan D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(15), 5661-5666 (2007)