Merck
777927
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl 2-bromoisobutyrate
contains MEHQ as inhibitor, 95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Synonim(y):
2-bromo-2-metylopropanian 2-morfolinoetylu, Ester 2-(4-morfolinylo)etylowy kwasu 2-bromo-2-metylopropanowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.16
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Formularz
liquid
zawiera
MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n/D 1.486
gęstość
1.258 at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(C)(C)C(OCCN1CCOCC1)=O
InChI
1S/C10H18BrNO3/c1-10(2,11)9(13)15-8-5-12-3-6-14-7-4-12/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
XEXMMWOKORAPHR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten bromoizomaślan jest powszechnie stosowany jako inicjator ATRP. Funkcjonalność morfolino może być wykorzystana do wiązania się z RNA lub innymi środkami terapeutycznymi.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)