Merck
777773
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
6-Amino-2-picolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
310-319 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(C1=CC=CC(N)=N1)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)