Merck
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
357,00 zł
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
357,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
mp
307-312 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-amino-nikotynowy to proszek lub kryształy o barwie od białej do jasnożółtej i słabo beżowej do jasnobeżowej i słabo brązowej do jasnobrązowej.
Zastosowanie
Kwas 4-aminonikotynowy został użyty do przygotowania 2-metylo-pirydo-oksazyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)