Przejdź do
56160
4-Hydroxy-L-phenylglycine
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(2S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, Oxfenicine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
423,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
251-061-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3589845
423,00 zł
Cena katalogowa564,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +158±3°, c = 1% in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
LJCWONGJFPCTTL-ZETCQYMHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16599
description
≥99.0% (NT)
description
≥98.0%
form
solid
form
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98.0%
optical activity
[α]20/D +158±3°, c = 1% in 1 M HCl
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)