Merck
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Chloro-p-tolualdehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
27-30 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)