Merck
920290
Sigma-Aldrich
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 620 nm
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
Wybierz wielkość
10 MG
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1480,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
InP/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
in toluene
fluorescencja
FWHM 40-45 nm
λem 620 nm
, quantum yield ≥60%
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grupa reaktywna: Aminy
Zastosowanie
Nanokryształy z powłoką rdzeniową InP/ZnS to wolne od kadmu / metali ciężkich kropki kwantowe odpowiednie do różnych zastosowań, takich jak diody elektroluminescencyjne, takie jak diody LED, wyświetlacze i zastosowania biomedyczne. Te Qdots są przyjazną dla środowiska, wolną od metali ciężkich alternatywą dla kropek kwantowych na bazie kadmu. Te kropki kwantowe InP/ZnS core/shell są nietoksyczne, a jednocześnie oferują wysoką wydajność w różnych zastosowaniach
Przestroga
Nie zamrażać.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Lungs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solar cell sensitized with ?green? InP-ZnS quantum dots: Effect of ZnS shell deposition
Zavaraki J A, et al.
Nanostructured Conjugated Polymers for Photovoltaic Devices, 22 (2020)
Bing Chen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(32), e2002454-e2002454 (2020-07-03)
InP quantum dots (QDs) are typical III-V group semiconductor nanocrystals that feature large excitonic Bohr radius and high carrier mobility. The merits of InP QDs include large absorption coefficient, broad color tunability, and low toxicity, which render them promising alternatives
Produkty
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.