Merck
924261
Sigma-Aldrich
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 530 nm, 1 mg/mL
Synonim(y):
CIS QD, Fluorescencyjne nanokryształy, QD
Wybierz wielkość
1 MG
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CuInS2/ZnS
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
in toluene
1 mg/mL
fluorescencja
FWHM <125 nm
λem 530 nm
, quantum yield ≥40%
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kropki kwantowe CuInS2/ZnS(rdzeń/powłoka z siarczku miedzi i indu) są wolną od metali ciężkich, wysokowydajną alternatywą dla kropek kwantowych na bazie kadmu. Kropki kwantowe CuInS2, jako trójskładnikowe nanokryształy półprzewodnikowe I-III-VI, zawierają dwa kationy (Cu+ i In3+) i jeden anion (S2-). Te QD mają unikalne właściwości fotofizyczne, które czynią je lepszymi od barwników molekularnych. Zalety QD obejmują wyższą fotostabilność, szerokie spektrum absorpcji, wysokie współczynniki ekstynkcji oraz przestrajalne właściwości optyczne i elektroniczne.
Kropki kwantowe CuInS2/ZnS posiadają doskonałą wydajność kwantową i doskonałą stabilność długoterminową, a te nietoksyczne kropki kwantowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska, jakie stanowią kropki kwantowe na bazie kadmu.
Zastosowanie
  • Baterie
  • Fotowoltaika
  • Diody elektroluminescencyjne
  • Etykietowanie fluorescencyjne
  • Czujniki
  • Systemy obrazowania biologicznego
Przestroga
Nie zamrażać.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cadmium-free CuInS2/ZnS quantum dots as efficient and robust photosensitizers in combination with a molecular catalyst for visible light-driven H2 production in water
Sandroni M, et al.
Energy & Environmental Science, 11, 1752-1761 (2018)
Multisociety Consensus Quality Improvement Revised Consensus Statement for Endovascular Therapy of Acute Ischemic Stroke.
David Sacks et al.
International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society, 13(6), 612-632 (2018-05-23)
Xiangyang An et al.
ACS omega, 6(27), 17501-17509 (2021-07-20)
Cytochrome c (Cyt c), one of the most significant proteins acting as an electron transporter, plays an important role during the transferring process of the energy in cells. Apoptosis, one of the major forms of cell death, has been associated
Produkty
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.