Merck
775967
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-acetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
145-150 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-5(1-2-9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
SJFRXYCVLZOAEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)