Przejdź do
424757
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
432,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
432,75 zł
Cena katalogowa577,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
102-104 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+
InChI key
JSPNBERPFLONRX-VOTSOKGWSA-N
General description
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ((E)-1-methyl-4-(2-nitrovinyl)benzene) is a nitrolefin. Its asymmetric Michael addition with benzaldehyde in the presence of silylated pyrrolidine catalyst has been reported. Its hydrogenation in the presence of Pd(II) complexes of (Z)-2-((quinolin-3-ylimino)methyl)phenol as catalyst has been studied.
Application
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene may be used as a reagent in the synthesis of N-benzylpyrrolomorphinans and 4-oxo-2-aryl-4H-chromene-3-carboxylate derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
424749400017399299
description
98%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
102-104 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
functional group
phenyl, amine, nitro
functional group
nitro, bromo, amine
functional group
amine, nitro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)