Merck
775924
Sigma-Aldrich
Ester N-sukcynoimidylowy kwasu 4-benzoilobenzoesowego
97%
Synonim(y):
4-Benzoylbenzoic acid, succinimidyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
323.3
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
207-212 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
Klucz InChI
MVQNJLJLEGZFGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Heterobifunkcyjny fotoreaktywny środek sieciujący. Ester sukcynimidylowy reaguje z aminami, a benzofenon reaguje niespecyficznie po napromieniowaniu światłem o długości fali około 360 nm.
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dan Bernardi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(6), 1601-1604 (2006-01-03)
The first synthesis of an N-acylated photoactivatable analogue of reduced glutathione is described. N-(4-Benzoylbenzoyl)glutathione (8) was found to be an inhibitor and a photoaffinity probe of purified rat liver glutathione S-transferases.
Horacio F Olivo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1153-1155 (2009-12-25)
We have synthesized an analog of dehydroepiandrosterone (DHEA, 1) containing both a benzophenone (BP) and a biotin (Bt) group (DHEA-BP-Bt, 8). Compound 8 was prepared by functionalization on C-17 of 1. Biocytin was reacted with 4-benzoylbenzoic acid and the product