Przejdź do
361771
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate
contains ≤200 ppm BHT as inhibitor, 95%
Synonim(y):
3-Isopropenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate, m -Isoprenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
483,75 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)C6H4C(CH3)2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
402-440-2
MDL number:
483,75 zł
Cena katalogowa645,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
838 °F
contains
≤200 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
InChI key
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate (m-TMI) is a telechelic derivative that shows an α-unsaturation and has an isocyanate end group. It is majorly used in polymeric synthesis.
Application
m-TMI can be used as a tetrafunctional isocyanate which can further be used in the development of polymer electrolyte. It can be used as a coupling agent in the preparation of jute reinforced polypropylene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22057414362677968
description
contains ≤200 ppm BHT as inhibitor, 95%
description
99%
description
99%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
assay
95%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 20 °C, 1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5305 (lit.)
refractive index
n20/D 1.513
contains
≤200 ppm BHT as inhibitor
contains
-
contains
-
contains
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)