Merck
775665
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
tw
107-110 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1
Klucz InChI
IEOLRPPTIGNUNP-RRYROLNDSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3