Merck
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
Synonim(y):
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)