Merck
774502
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-6-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
1-Methylindole-6-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-81 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-3-2-8(7-12)6-10(9)11/h2-7H,1H3
Klucz InChI
QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile