Kluczowe dokumenty
773697
Sigma-Aldrich
Monolayer graphene film
1 cm x 1 cm on copper foil, avg. no. of layers, 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
film
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór
600 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
1 cm × 1 cm × (theoretical) 0.345 nm, Monolayer graphene film
1.5 cm × 1.5 cm × 25 μm, copper foil substrate
Opis ogólny
Folia grafenowa
Metoda wzrostu: Synteza CVD
Metoda transferu: Metoda czystego transferu
Kontrola jakości: Mikroskopia optyczna i Raman sprawdzone
Rozmiar: 1 cm x 1 cm
Wygląd (kolor): Przezroczysty
Przezroczystość: >97%
Wygląd (forma): Film
Pokrycie: >95%
Liczba warstw grafenu: 1
Grubość (teoretyczna): 0.345 nm
Mobilność elektronów FET na Al2O3: 2; 000 cm2/V-s
Mobilność elektronów FET na SiO2/Si (oczekiwana): 4; 000 cm2/V-s
Rezystancja arkusza: 600 Ohm/sq.
Wielkość ziarna: Do 10 μm
Podłoże Folia miedziana
Grubość: 25μm
Obie strony: Grafen/Cu/Grafen
Opakowanie - 4 sztuki/opakowanie
Katalityczny rozkład węglowodorów na folii miedzianej tworzy jednowarstwowe warstwy grafenu. Grafen osadza się jako ciągły polikrystaliczny arkusz pojedynczych ziaren grafenu połączonych na granicach ziaren.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oleksandr Zagorodko et al.
Analytical chemistry, 86(22), 11211-11216 (2014-10-24)
Strategies employed to interface biomolecules with nanomaterials have considerably advanced in recent years and found practical applications in many different research fields. The construction of nucleic acid modified interfaces together with the label-free detection of hybridization events has been one
Weak mismatch epitaxy and structural feedback in graphene growth on copper foil.
Wilson NR, et al.
Nano Research, 6(2), 99-112 null
Xuesong Li et al.
Science (New York, N.Y.), 324(5932), 1312-1314 (2009-05-09)
Graphene has been attracting great interest because of its distinctive band structure and physical properties. Today, graphene is limited to small sizes because it is produced mostly by exfoliating graphite. We grew large-area graphene films of the order of centimeters
Optical nano-imaging of gate-tunable graphene plasmons
Nature (2012)
Functionalized CVD monolayer graphene for label-free impedimetric biosensing
Eissa S, et al.
Nano Research, 8(5), 1698-1709 null
Produkty
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
Zobacz wszystko