Kluczowe dokumenty
938203
Cobalt iron oxide
nanoparticles, 8 nm particle size, 1 wt. % in water
Synonim(y):
Nanocząstki CoFe2O4, Nanocząstki ferrytu kobaltu
Wybierz wielkość
1680,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1680,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
dispersion
stężenie
1 wt. % in water
wielkość cząstki
8 nm
bp
>1000 °C (Cobalt iron oxide)
mp
>400 °C (Cobalt iron oxide)
ciąg SMILES
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Klucz InChI
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)