Merck
772321
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-tetra-O-acetylo-α-L-fukopiranoza
95%
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose
Wybierz wielkość
500 MG
452,00 zł
452,00 zł
Cena katalogowa904,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
452,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
452,00 zł
Cena katalogowa904,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
90-95 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
QZQMGQQOGJIDKJ-CSHNMWLISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)