Przejdź do
104477
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate
97%
Synonim(y):
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
243-392-0
MDL number:
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
728314T6375
description
97%
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
mp
115-117 °C (lit.)
mp
-
mp
130 °C (decomposes on heating)
optical activity
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
optical activity
[α]/D 30.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)